2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC400533-1G PC400533-250MG
APOSPC400533-1GEA 323 EUR
APOSPC400533-1G APOSPC400533-250MG
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
Formule: C₅H₅F₃N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09743717
CAS nummer: 672-46-8