3-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Methyl-1-(2-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-3-methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole, 2-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzotrifluoride
PC400534-1G PC400534-250MG
APOSPC400534-1GEA 164 EUR
APOSPC400534-1G APOSPC400534-250MG
3-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₁₁H₁₀F₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02715834
CAS nummer: 380238-10-8