(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400537-1G PC400537-250MG
APOSPC400537-1GEA 39.5 EUR
APOSPC400537-1G APOSPC400537-250MG
(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₅FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19237459
CAS nummer: 127199-14-8