(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC400539-1G
PC400539-250MG
APOSPC400539-1GEA
184
EUR
APOSPC400539-1G
APOSPC400539-250MG
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formule:
C₄H₅FO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD19237658 CAS nummer: 167073-08-7 UN: 3265 ADR: 8,II |