Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400541-250MG PC400541-1G PC400541-10G PC400541-5G
APOSPC400541-250MGEA 26.3 EUR
APOSPC400541-250MG APOSPC400541-1G APOSPC400541-10G APOSPC400541-5G
Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₅FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11499062
CAS nummer: 130340-04-4