2-Amino-4-(difluoromethyl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400579-1G PC400579-500MG PC400579-5G
APOSPC400579-1GEA 274 EUR
APOSPC400579-1G APOSPC400579-500MG APOSPC400579-5G
2-Amino-4-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-4-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₆F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25476528
CAS nummer: 1346536-47-7