Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC400667-1G PC400667-250MG PC400667-500MG PC400667-5G
APOSPC400667-1GEA 211 EUR
APOSPC400667-1G APOSPC400667-250MG APOSPC400667-500MG APOSPC400667-5G
Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₉F₃N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24369730
CAS nummer: 1432053-94-5