5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Bromo-2-(4-methylpiperazino)-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC400689-1G PC400689-250MG PC400689-500MG PC400689-2.5G
APOSPC400689-1GEA 389 EUR
APOSPC400689-1G APOSPC400689-250MG APOSPC400689-500MG APOSPC400689-2.5G
5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₁H₁₃BrF₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15142779
CAS nummer: 1208081-84-8