3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400709-25G PC400709-5G
APOSPC400709-25GEA 318 EUR
APOSPC400709-25G APOSPC400709-5G
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116051
CAS nummer: 412961-26-3