2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400722-1G PC400722-5G
APOSPC400722-1GEA 135 EUR
APOSPC400722-1G APOSPC400722-5G
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₄H₂ClF₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09699166
CAS nummer: 723286-98-4