2-Acetyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC401010-1G PC401010-500MG PC401010-5G
APOSPC401010-1GEA 415 EUR
APOSPC401010-1G APOSPC401010-500MG APOSPC401010-5G
2-Acetyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Acetyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₈H₅ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11113406
CAS nummer: 207994-12-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable