2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetic acid
PC401029-1G PC401029-250MG
APOSPC401029-1GEA 267 EUR
APOSPC401029-1G APOSPC401029-250MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Formule: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239.579 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09925056
CAS nummer: 1000522-34-8