Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC401031-1G PC401031-5G
APOSPC401031-1GEA 366 EUR
APOSPC401031-1G APOSPC401031-5G
Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Formule: C₉H₆BrClF₃NO₂
MW: 332.502 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28122852
CAS nummer: 1672655-82-1
UN: 1759
ADR: 8 III