Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC401033-1G PC401033-5G
APOSPC401033-1GEA 405 EUR
APOSPC401033-1G APOSPC401033-5G
Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28122854
CAS nummer: 1672655-84-3