2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC401034-1G PC401034-5G
APOSPC401034-1GEA 308 EUR
APOSPC401034-1G APOSPC401034-5G
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
Formule: C₈H₆ClF₃N₂O₂
MW: 254.594 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08876104
CAS nummer: 923155-43-5