8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC401036-1G PC401036-5G
APOSPC401036-1GEA 331 EUR
APOSPC401036-1G APOSPC401036-5G
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Formule: C₇H₃ClF₃N₃S
MW: 253.632 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04610459
CAS nummer: 571917-27-6