2-Cyano-3-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC401041-1G PC401041-5G
APOSPC401041-1GEA 366 EUR
APOSPC401041-1G APOSPC401041-5G
2-Cyano-3-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Cyano-3-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₁H₁₀F₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25970573
CAS nummer: 1449117-57-0