2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC401044-1G PC401044-250MG
APOSPC401044-1GEA 242 EUR
APOSPC401044-1G APOSPC401044-250MG
2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₃H₇F₃N₂O
MW: 264.203 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25970580
CAS nummer: 1065607-70-6