3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC401046-1G PC401046-250MG PC401046-5G
APOSPC401046-1GEA 450 EUR
APOSPC401046-1G APOSPC401046-250MG APOSPC401046-5G
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one 95%
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one
Formule: C₇H₅ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28122856
CAS nummer: 1281189-85-2