Ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC401052-1G PC401052-50MG PC401052-250MG PC401052-500MG
APOSPC401052-1GEA 618 EUR
APOSPC401052-1G APOSPC401052-50MG APOSPC401052-250MG APOSPC401052-500MG
Ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉F₃N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21364902
CAS nummer: 1357943-66-8