2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC401062-1G PC401062-500MG PC401062-5G
APOSPC401062-1GEA 196 EUR
APOSPC401062-1G APOSPC401062-500MG APOSPC401062-5G
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₄BrClF₃N
Kookpunt: 68…70 °C (0,5 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16607521
CAS nummer: 1227502-50-2