4-(Dimethylamino)-3-(trifluoroacetyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-[4-(Dimethylamino)pyridin-3-yl]-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 4-(Dimethylamino)-3-(2,2,2-trifluoroethanoyl)pyridine
PC4017-1G PC4017-5G PC4017-250MG
APOSPC4017-1GEA 141 EUR
APOSPC4017-1G APOSPC4017-5G APOSPC4017-250MG
4-(Dimethylamino)-3-(trifluoroacetyl)pyridine
4-(Dimethylamino)-3-(trifluoroacetyl)pyridine
Formule: C₉H₉F₃N₂O
Kookpunt: 70 °C (4 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09904820
CAS nummer: 230305-72-3