2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC402002-1G PC402002-250MG
APOSPC402002-1GEA 1010 EUR
APOSPC402002-1G APOSPC402002-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
Formule: C₉H₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25460304
CAS nummer: 933741-41-4