Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC402005-1G PC402005-250MG
APOSPC402005-1GEA 659 EUR
APOSPC402005-1G APOSPC402005-250MG
Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O₂
Smeltpunt: 240…242 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878903
CAS nummer: 877773-17-6