3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC402108-1G PC402108-250MG
APOSPC402108-1GEA 169 EUR
APOSPC402108-1G APOSPC402108-250MG
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
Formule: C₁₃H₈F₅NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18400452
CAS nummer: 867288-01-5