4-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC402124-1G PC402124-250MG
APOSPC402124-1GEA 1150 EUR
APOSPC402124-1G APOSPC402124-250MG
4-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
4-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₂F₃N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22378606
CAS nummer: 208989-34-8