2-Bromo-1-(4-(fluoromethyl)phenyl)ethan-1-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC402128-1G PC402128-500MG
APOSPC402128-1GEA 5270 EUR
APOSPC402128-1G APOSPC402128-500MG
2-Bromo-1-(4-(fluoromethyl)phenyl)ethan-1-one 97%
2-Bromo-1-(4-(fluoromethyl)phenyl)ethan-1-one
Formule: C₉H₈BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22492677
CAS nummer: 1628010-89-8