7-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC402130-1G PC402130-500MG
APOSPC402130-1GEA 1730 EUR
APOSPC402130-1G APOSPC402130-500MG
7-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one 97%
7-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Formule: C₁₀H₅BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756520
CAS nummer: 847900-73-6