tert-Butyl 6-fluoro-2-oxo-1,2-dihydrospiro[benzo[d][1,3]oxazine-4,4'-piperidine]-1'-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC402131-1G PC402131-5G
APOSPC402131-1GEA 1320 EUR
APOSPC402131-1G APOSPC402131-5G
tert-Butyl 6-fluoro-2-oxo-1,2-dihydrospiro[benzo[d][1,3]oxazine-4,4'-piperidine]-1'-carboxylate 95%
tert-Butyl 6-fluoro-2-oxo-1,2-dihydrospiro[benzo[d][1,3]oxazine-4,4'-piperidine]-1'-carboxylate
Formule: C₁₇H₂₁FN₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10566064
CAS nummer: 345938-08-1