1-(Isoquinolin-5-yl)-3-(4-(trifluoromethyl)benzyl)urea 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC402132-1G PC402132-500MG
APOSPC402132-1GEA 1730 EUR
APOSPC402132-1G APOSPC402132-500MG
1-(Isoquinolin-5-yl)-3-(4-(trifluoromethyl)benzyl)urea 97%
1-(Isoquinolin-5-yl)-3-(4-(trifluoromethyl)benzyl)urea
Formule: C₁₈H₁₄F₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07696058
CAS nummer: 581809-67-8