(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC402133-1G PC402133-5G
APOSPC402133-1GEA 302 EUR
APOSPC402133-1G APOSPC402133-5G
(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₁F₂N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08751479
CAS nummer: 1443624-23-4