4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC402135-1G PC402135-250MG PC402135-500MG
APOSPC402135-1GEA 788 EUR
APOSPC402135-1G APOSPC402135-250MG APOSPC402135-500MG
4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₈H₄ClF₃N₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28506297
CAS nummer: 1628317-85-0