6-Fluoro-7-nitro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC402140-1G PC402140-250MG
APOSPC402140-1GEA 804 EUR
APOSPC402140-1G APOSPC402140-250MG
6-Fluoro-7-nitro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
6-Fluoro-7-nitro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formule: C₉H₇FN₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD31617681
CAS nummer: 1809018-61-8