2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride
PC403011-100MG PC403011-250MG PC403011-1G
APOSPC403011-100MGEA 112 EUR
APOSPC403011-100MG APOSPC403011-250MG APOSPC403011-1G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride 97%
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂F₃N·ClH
MW: 239.665 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14708148
CAS nummer: 153390-61-5