3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]oxetan-3-amine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC403037-1G PC403037-250MG PC403037-500MG
APOSPC403037-1GEA 973 EUR
APOSPC403037-1G APOSPC403037-250MG APOSPC403037-500MG
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]oxetan-3-amine hydrochloride 97%
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]oxetan-3-amine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20233042
CAS nummer: 1349715-87-2