(6-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC403115-1G PC403115-250MG PC403115-5G
APOSPC403115-1GEA 151 EUR
APOSPC403115-1G APOSPC403115-250MG APOSPC403115-5G
(6-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
(6-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
Formule: C₆H₇FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100747
CAS nummer: 205744-17-8