Pentafluoro(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4037-25G PC4037-5G
APOSPC4037-25GEA 386 EUR
APOSPC4037-25G APOSPC4037-5G
Pentafluoro(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)benzene
Pentafluoro(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)benzene
Formule: C₉H₃F₉O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00155914
CAS nummer: 89847-87-0