2-Fluoro-5-methoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC404001-10G PC404001-1G PC404001-5G
APOSPC404001-10GEA 377 EUR
APOSPC404001-10G APOSPC404001-1G APOSPC404001-5G
2-Fluoro-5-methoxypyridine 98%
2-Fluoro-5-methoxypyridine
Formule: C₆H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185604
CAS nummer: 136888-79-4