7-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC404503-1G PC404503-5G
APOSPC404503-1GEA 337 EUR
APOSPC404503-1G APOSPC404503-5G
7-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
7-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684201
CAS nummer: 18529-03-8