1-a-Amino(2-hydroxyphenyl)methyl-2-naphthol trifluoroacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC404508-1G PC404508-250MG
APOSPC404508-1GEA 594 EUR
APOSPC404508-1G APOSPC404508-250MG
1-a-Amino(2-hydroxyphenyl)methyl-2-naphthol trifluoroacetate
1-a-Amino(2-hydroxyphenyl)methyl-2-naphthol trifluoroacetate
Formule: C₁₇H₁₅NO₂·CF₃CO₂H
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09881437
CAS nummer: 916825-05-3