trans-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC404510-1G PC404510-250MG
APOSPC404510-1GEA 528 EUR
APOSPC404510-1G APOSPC404510-250MG
trans-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₆F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26936312
CAS nummer: 1980008-32-9