cis-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC404511-1G PC404511-250MG
APOSPC404511-1GEA 528 EUR
APOSPC404511-1G APOSPC404511-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₆F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26936313
CAS nummer: 1980007-28-0