cis-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC404513-1G PC404513-250MG
APOSPC404513-1GEA 512 EUR
APOSPC404513-1G APOSPC404513-250MG
cis-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26936315
CAS nummer: 1980007-29-1