4-(5-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC404523-1G PC404523-250MG
APOSPC404523-1GEA 0 EUR
APOSPC404523-1G APOSPC404523-250MG
4-(5-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine
4-(5-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine
Formule: C₁₃H₁₈FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05863585
CAS nummer: 782504-69-2