1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC404538-1G PC404538-250MG
APOSPC404538-1GEA 249 EUR
APOSPC404538-1G APOSPC404538-250MG
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₃
Smeltpunt: 104…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11037007
CAS nummer: 936727-93-4