4-Amino-8-fluoroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC404562-1G PC404562-5G
APOSPC404562-1GEA 429 EUR
APOSPC404562-1G APOSPC404562-5G
4-Amino-8-fluoroquinoline
4-Amino-8-fluoroquinoline
Formule: C₉H₇FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037191
CAS nummer: 148401-38-1