6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC404574-1G PC404574-5G
APOSPC404574-1GEA 303 EUR
APOSPC404574-1G APOSPC404574-5G
6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Formule: C₁₅H₁₀FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11505230
CAS nummer: 103914-44-9