4-Amino-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC404575-1G PC404575-5G
APOSPC404575-1GEA 287 EUR
APOSPC404575-1G APOSPC404575-5G
4-Amino-6,8-difluoro-2-methylquinoline
4-Amino-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11053597
CAS nummer: 288151-32-6