4-Bromo-7,8-difluoroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC404584-1G PC404584-5G
APOSPC404584-1GEA 228 EUR
APOSPC404584-1G APOSPC404584-5G
4-Bromo-7,8-difluoroquinoline
4-Bromo-7,8-difluoroquinoline
Formule: C₉H₄BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12674974
CAS nummer: 1189106-43-1