4-Bromo-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC404590-1G PC404590-5G
APOSPC404590-1GEA 0 EUR
APOSPC404590-1G APOSPC404590-5G
4-Bromo-6,8-difluoro-2-methylquinoline
4-Bromo-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₆BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12675031
CAS nummer: 1189106-86-2